Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium de loxoprofène
Code produit 17281176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17281176 25 g 25g
17271176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17281176 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467120250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80382-23-6
Formule moléculaire C15H17NaO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium de loxoprofène
Quantité 25 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble. Autres solubilités : soluble dans le chloroforme, le méthanol
Poids de la formule 268,29