Learn More
Loxoprofène, TRC
Code produit 17962125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962125 1 g 1g
17901175 25 mg 25mg
17952085 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17962125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4729051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68767-14-6
Formule moléculaire C15 H18 O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Synonyme Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentan-1-yl)methyl]phenyl]propionic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionic acid, Loxoprofen
Nom IUPAC Acide propanoïque 2-[4-[(2-oxocyclopentyl)méthyl]phényl
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Loxoprofen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 246.1256
Pourcentage de pureté >95%