Learn More
LP-533401, MedChemExpress
Code produit 16493496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493496 25 mg
16486868 10 mg
16469407 5 mg
16461559 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493496 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15849
MedChemExpress LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Spécification
Nom chimique ou matériau LP-533401
CAS 945976-43-2
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H22F4N4O3
Quantité 25 mg
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 526.48
Poids de la formule 526.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation