Learn More
IKA™ Récipient de réacteur de laboratoire LR 1000.3
Code produit 15879871 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15879871 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15879871 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025001955
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaitement adaptés à l’optimisation et à la reproduction des réactions chimiques, des procédés de mélange, de dispersion et d’homogénéisation à l’échelle du laboratoire.
  • Les systèmes ultimes lorsqu’il s’agit d’optimiser et de reproduire les processus de réaction chimique, de mélange, de dispersion et d’homogénéisation à l’échelle du laboratoire.
  • Peuvent être personnalisés individuellement pour effectuer de nombreuses tâches, notamment : la production de crèmes et de lotions, ainsi que le broyage et la désagrégation de solides et de fibres dans des liquides ou des polymères.
  • Des récipients à paroi simple ou à double paroi en verre borosilicaté ou en acier inox sont disponibles, chacun avec ou sans vanne de décharge inférieure.
  • La fonctionnalité, la sûreté et la longévité sont les principaux objectifs du développement des réacteurs de laboratoire IKA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau FFKM, PEEK, Verre borosilicaté (3.3)
Comprend 6 Connecteurs
Type de produit Cuve de réacteur
Joint conique standard 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14