Learn More
IKA™ Système de base LR 1000
Code produit 17832804 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17832804 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17832804 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020119960
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le LR 1000 basic est un réacteur de laboratoire modulaire et économique, conçu pour optimiser les processus de réaction chimique ainsi que pour les applications de mélange, de dispersion et d'homogénéisation à l'échelle du laboratoire.
  • Le LR 1000 basic est un réacteur de laboratoire modulaire et économique, conçu pour optimiser les processus de réaction chimique ainsi que pour les applications de mélange, de dispersion et d'homogénéisation à l'échelle du laboratoire.
  • Le réacteur est spécialement conçu pour répondre aux exigences d'application uniques qui caractérisent les industries cosmétique et pharmaceutique.
  • La température du milieu peut atteindre 120 °C.
  • La température de la source de chauffage, située au fond du récipient, est contrôlée en conséquence pour atteindre la température de consigne à l'intérieur du fluide. Un capteur de température PT 100.30 et le réceptacle correspondant LR 1000.61 pour le couvercle sont tous deux inclus dans ce pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 000 ml
Température max. (métrique) 22 kg
Matériau Acier inoxydable (316L)