Learn More
IKA™ Contrôleur à microprocesseur LR 1000
Code produit 16268611 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16268611 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16268611 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025001991
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réacteur de laboratoire modulaire et économique utilisé pour optimiser les processus de réaction chimique ainsi que pour le mélange, la dispersion et l’homogénéisation à l’échelle du laboratoire, en particulier dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique. S’adapte rapidement et facilement à un large éventail d’applications et d’exigences.
Ses principales caractéristiques sont sa navigation intuitive dans les menus, sa connexion intégrée de capteur de pH et de température ainsi que plusieurs interfaces qui permettent l’affichage et le stockage de données pertinentes sur un PC. En utilisant le logiciel de laboratoire labworldsoft™ (accessoire), il est même possible de contrôler le réacteur via un PC et de procéder à d’autres réglages. En outre, un raccord de vanne de commande est intégré pour fixer une vanne magnétique (accessoire) contrôlant l’eau de refroidissement basé sur le programme.
Le milieu peut être chauffé à une température maximale fixe de 120°C ou à une température définie par le chauffage au fond du récipient. Un capteur de température à l’intérieur du milieu garantit que la température définie est atteinte. Un capteur de température PT 100.30 et le réceptacle correspondant LR 1000.61 pour le couvercle sont tous deux inclus dans la livraison.
  • Composants en contact avec le milieu : acier inoxydable (AlSI 316 L), FFKM, PTFE, PEEK, verre borosilicaté 3.3
  • Grand écran TFT facile à lire pour faciliter la navigation dans les menus
  • Raccord de vanne de commande intégré pour fixer une vanne magnétique (accessoire) contrôlant l’eau de refroidissement basé sur le programme
  • Fonction de pesée intégrée
  • La mesure de la tendance du couple indique des variations de viscosité du produit
  • Connexion du capteur de pH intégré
  • Interface RS 232 et USB pour faire fonctionner l’appareil avec le logiciel de laboratoire labworldsoft
  • Raccords à joint standard sur le couvercle : 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14 pour l’adaptation flexible d’autres équipements
  • Évolutif pour une utilisation avec ULTRA-TURRAX™ T 25 numérique (accessoire)
  • Vanne de vide incluse dans la livraison
  • Agitateur à ancre avec racleurs en PTFE
  • Connexions pour raccorder une source de refroidissement à l’arrière de l’unité
  • Circuit de sécurité à réglage manuel
  • Arrêt de sécurité intégré lorsque le récipient ou le couvercle est retiré de la base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 ml
Température max. (métrique) 120deg;C
Matériau AISI 316 L, 1.4571, verre borosilicaté 3.3, PTFE, PEEK, FFKM
Poids (métrique) 23 kg
Comprend Capteur de température PT 100.30,, Réceptacle LR 1000.61 pour le couvercle