Learn More
WTW™ Cellules de mesure de conductivité de l’eau pure LR 325/001
GREENER_CHOICE
Code produit 10490632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,5m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10490632 1,5m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10490632 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301962
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Deux cellules de mesure à électrodes concentriques en acier inox pour les mesures dans l’eau pure.
  • Valeurs mesurées précises grâce à des électrodes concentriques sans champs de bordure
  • Inclut les récipients d’écoulement pour éviter les résultats incorrects dus au dioxyde de carbone
  • Aucun effet de polarisation grâce à la concepti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 0,01 cm-1
À utiliser avec (application) Mesure de la conductivité intrinsèque de l’eau purifiée dans l’industrie pharmaceutique et la production de semi-conducteurs
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Type Cellule de conductivité standard
Diamètre (métrique) du corps 20 mm
Longueur (métrique) du câble 1,5m
Matériau Acier, V4A
Comprend Capteur de température, câble de 1,5 m de longueur avec fiche étanche
Modèle LR 325/001