Learn More
Abnova™ LRAP 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Code produit 16183443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16183443 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16183443 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00064167T02.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description LRAP 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC017927
Poids moléculaire Theoretical M.W. 40.1kDa
Plasmide pCMV-LRAP full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LRAP antibody (Mfr. No. H00064167-B01P) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 100UL LRAP 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol