Learn More
VELP Scientifica Agitateur vertical LS
Code produit 17423652 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
50 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
17423652 50 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17423652 Fournisseur VELP Scientifica Code fournisseur SA201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.81€
    1030.00€ / 1 pièces
    Économisez 46.81€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Agitateur à hélice analogique avec un couple de 40 Ncm capable de remuer jusqu'à 25 L.
Puissant, sûr et facile à utiliser
  • Le LS est un agitateur à hélice intuitif qui garantit la sécurité grâce à une protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
  • Facile à installer, résistant et peu encombrant, LS est le choix idéal pour les échantillons de viscosité moyenne.
  • VELP LS assure un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse même à vitesse maximale.
  • Le LS peut atteindre des vitesses de 2000 tr/min et remuer jusqu'à 25 L. L'appareil peut gérer la viscosité, avec un maximum de 25 000 mPa *s.
  • Le mandrin facile à fermer peut accueillir des arbres d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et ne nécessite aucun outil.
Résistant et léger
  • Le LS est conçu pour offrir une longue durée de vie même dans des conditions d’exploitation difficiles.
  • Sa structure spéciale en technopolymère et son indice de protection IP 40 garantissent une bonne résistance chimique et une manipulation aisée, ce qui en fait l'un des produits les plus légers du marché.
  • Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Affichage Analogique
Tension 110/230 V
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 215 mm
Longueur (impériale) 7,7 in
Longueur (métrique) 196 mm
Largeur (impériale) 3,1 in
Largeur (métrique) 80 mm
Matériau Technopolymère, alliage d'aluminium peint à l'époxy
Type Agitateur vertical