Learn More
Corning™ Incubateur à agitation de paillasse LSE™ avec plateforme
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Includes
Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
- Uniformité de la température
- Grande zone de visualisation pour la surveillance non perturbée des échantillons
- Large plage de températures
- Options d’étagères multiples
- Mécanisme d’agitation avec contrôle de précision
- La capacité maximale est de 4 flacons de 1 L
Spécification
Spécification
| Orbite | 19 mm |
| Vitesse de rotation | 20 à 300 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, prise UE |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +5° jusqu'à 70 °C |
| Capacité | 4 flacons de 1 L |
| Type de produit | Incubateur |
| Précision de la température | Température : ±0,5°C |
| Profondeur (impériale) | 20,8 in |
| Profondeur (métrique) | 53 cm |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 30 x 30 cm (11,8 x 11,8 in) |
| Afficher plus |