Learn More
Corning™ Élément chauffant pour bain sec numérique LSE™
Code produit 15703732 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de blocs:
1
2
Tension:
230 V
230 V
Type de prise:
EU
Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de blocs Tension Type de prise Conditionnement
15703732 2 230 V EU 1 pièce
15795893 1 230 V EU 1 pièce
16824651 1 230 V Royaume-Uni -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15703732 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6886DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.21€
    547.87€ / 1 pièces
    Économisez 63.34€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Couvercle du bloc
Les éléments chauffants pour bain sec numérique Corning™ LSE™ sont disponibles dans des configurations à un, deux et quatre blocs et offrent une large plage de températures pouvant atteindre 150°C, ce qui les rend utiles pour de nombreuses applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles.
Le Corning Les appareils de chauffage numériques pour bains secs sont disponibles en configurations à un, deux et quatre blocs et offrent une large plage de températures jusqu'°à 150 °C, ce qui les rend utiles pour diverses applications dans les laboratoires de biologie moléculaire, d'histologie, cliniques, environnementaux et industriels. Ils ont été conçus pour intégrer la meilleure combinaison de fonctionnalités, notamment la capacité du bloc, les doubles affichages et une sonde de température externe, et qui permet aux chercheurs en sciences de la vie de gagner en confiance et en efficacité lors de la manipulation d’échantillons précieux.
  • Capacité à un, deux et quatre blocs pour optimiser le traitement des échantillons
  • Le double affichage simplifie le contrôle de la température et du temps
  • USB La connectivité permet la traçabilité des données
  • La chambre à bloc moulée offre une excellente uniformité de la température
  • **Blocs vendus séparément**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de prise EU
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 150 °C
Type Bloc chauffant à sec
Affichage Numérique, double
À utiliser avec (application) Applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles
Comprend Couvercle du bloc
Nbre de blocs 2
Précision de la température ± 0.3°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Largeur (impériale) 8,3 in
Largeur (métrique) 21 cm
Hauteur (impériale) 4,7 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Poids (impériale) 7.0 lb
Poids (métrique) 3.2 kg
Tension 230 V