Learn More
Corning™ Bain-marie numérique LSE™, 6 L
Code produit 15671312 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, 2,4 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
15671312 230 V, 50/60 Hz, 2,4 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15671312 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    847.90€ / 1 pièces
    Économisez 62.10€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le bain-marie numérique Corning LSE est un bain portable doté d’une cuve sans soudure, capable de contenir jusqu’à 6 L d’eau. Il peut aussi servir de bain sec lorsque vous utilisez des microbilles thermiques.
  • Conception compacte
  • Chambre et couvercle en acier inox, résistants à la corrosion
  • Puissant système de chauffage à 500 W programmé par le contrôleur numérique LED
  • Contrôle précis de la température par thermostat hydraulique
  • Couvercle à pignon en acier inox inclus, ce qui permet de conserver la chaleur et de réduire l’évaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur PID
Description Bain-marie
Capacité (métrique) 6 L
Gamme de températures Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
Affichage Digital LED
Dimensions (P x L x H) 29 x 38 x 23 cm (11,4 x 14,9 x 9,0 in)
Dimensions (P x l x H) intérieures 17 x 32 x 18 cm (6,7 x 12,6 x 6,9 in)
Largeur (impériale) 14,9 in
Largeur (impériale) intérieure Cuve : 12,6 in
Largeur (métrique) 38 cm
Largeur (métrique) intérieure Cuve 32 cm
Hauteur (impériale) 9,0 in
Hauteur (impériale) intérieure Cuve 6,9 in
Hauteur (métrique) 23 cm
Hauteur (métrique) intérieure 18 cm
Profondeur (impériale) intérieure Cuve 6,7 in
Profondeur (métrique) 29 cm
Profondeur (métrique) intérieure Cuve 17 cm
Poids (impériale) 19 lb
Poids (métrique) 8,6 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 2,4 A