Learn More
Corning™ Rotors à angle fixe LSE™
Code produit 11367681 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5 ml
6 × 50 ml
12 × 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11367681 6 × 50 ml 1 pièce
11397681 18 x 1,5 ml 1 pièce
11377681 12 × 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367681 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    959.57€ / 1 pièces
    Économisez 70.43€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rotors avec capacité et taille de tube configurables
Il s'agit d'un rotor optionnel pour tubes de 6 x 50 mL, à utiliser avec Corning™ Centrifugeuse compacte LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Rotor
Capacité 6 × 50 ml
Vitesse max. 6 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Corning™ LSE™ Centrifugeuse compacte
Angle Fixe