Learn More
Corning™ Rotors à angle fixe LSE™
Code produit 11397681 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5 ml
6 × 50 ml
12 × 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11397681 18 x 1,5 ml 1 pièce
11367681 6 × 50 ml 1 pièce
11377681 12 × 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397681 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    746.49€ / 1 pièces
    Économisez 53.51€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Rotors avec capacité et taille de tube configurables
Il s'agit d'un rotor optionnel pour tubes de 6 x 50 mL, à utiliser avec Corning™ Centrifugeuse compacte LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 18 x 1,5 ml
Vitesse max. 6 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Corning™ LSE™ Centrifugeuse compacte
Angle Fixe