Learn More
Corning™ LSE™ Nutating Mixer, EU Plug
Code produit 17700799 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17700799 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17700799 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    337.56€ / 1 pièces
    Économisez 24.44€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
A small, personal-sized 3D mixer that is ideal for ambient and cold room experiments. Ideal for applications such as immunohistochemistry, mixing and resuspending small containers in blood or centrifuge tubes securely held to the mixer with a dimpled mat.
  • Small footprint
  • Cold room compatible
  • Dimpled Mat
  • 3D Motion
  • Ideal for mixing and resuspending samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0,8 kg
Angle d’inclinaison 20°
Tension 120 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Ampérage 0,03 A
Capacité de charge (impériale) 1,75 lb
Certifications/Conformité cETLus
Type de prise Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (impériale) 5,75 in
Profondeur (métrique) 14,6 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 24 x 17 cm (9,5 x 6,75 in)
Plage d’humidité ≤ 80 %, sans condensation
Comprend Tapis bosselé
Garantie et services 2 ans