Learn More
Corning™ Agitateur orbital LSE™ avec plateforme plate
Code produit 10359009 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
10359009 Prise EU 1 pièce
11981991 Prise UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10359009 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6781FP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    1186.56€ / 1 pièces
    Économisez 83.44€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient à la coloration et au lavage des gels fragiles
L’agitateur orbital Corning LSE à faible vitesse comprend une plateforme de 30 x 30 cm et convient parfaitement à la coloration et à la décoloration des gels, au lavage de transferts et aux applications de mélange générales. La vitesse peut être réglée de 3 à 60 tr/min et le minuteur peut être réglé pour 2 heures maximum ou pour un fonctionnement continu.
  • Convient à la coloration et au lavage des gels fragiles
  • Le mouvement délicat empêche la formation de mousse de liquides
  • Commande analogique simple avec boutons rotatifs faciles à utiliser
  • Orbite de 19 mm pour le transfert, la coloration des gels et le mélange général
  • Sûr pour une utilisation en chambre froide et en incubateur
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Orbite 19 mm
    Vitesse de rotation 3 à 60 tr/min
    Plage de températures (métrique) 4°C à 70°C
    Ampérage 0,15 A
    Type de prise Prise EU
    Fréquence 50/60 Hz
    Dimensions (L x l) 295 x 295 mm
    Dimensions (L x l x H) 340 x 295 x 160 mm
    Hauteur (métrique) 160 mm
    Longueur (métrique) 395 mm
    Longueur (métrique) de la plateforme 295 mm
    Largeur (métrique) 295 mm
    Poids (métrique) 5 kg
    Modèle FP
    Type de plateforme Plat
    Plage de durée 20 à 120 par incrément de 10 minutes, fonction HOLD du minuteur