Learn More
Corning™ LSE™ Accessoire pour incubateur agitateur, plateformes
Code produit 16855721 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
12 pinces pour flacons de 250 ml
20 pinces pour flacons de 125 ml
30 pinces pour flacons de 50 ml
6 pinces pour flacons de 1 litre
8 pinces pour flacons de 500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
16855721 30 pinces pour flacons de 50 ml
16815721 6 pinces pour flacons de 1 litre
16825721 8 pinces pour flacons de 500 ml
16835721 12 pinces pour flacons de 250 ml
16845721 20 pinces pour flacons de 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16855721 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.37€
    741.34€ / 1 pièces
    Économisez 57.03€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser avec LSE Incubateur agitateur de 71 L
Avec des pinces à flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Plateforme
À utiliser avec (équipement) LSE 71L Shaking Incubator
Comprend 30 pinces pour flacons de 50 ml