Learn More
Corning™ Agitateur à incubation LSE™
Code produit 15947971 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacons 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml
Flacons de 49 L
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK
Vitesse de rotation:
20 à 300 tr/min
20 à 400 tr/min
Poids (métrique):
37,7 kg
63,6 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Alimentation électrique Vitesse de rotation Poids (métrique) unitSize
15947971 Flacons de 49 L 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK 20 à 400 tr/min 37,7 kg 1 pièce
16631372 Flacons 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK 20 à 300 tr/min 63,6 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15947971 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6752
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incubateur de type armoire est compact et peut être empilé pour optimiser l’utilisation de l’espace. L’agitateur orbital intégré peut accueillir plusieurs tailles de plateaux et de pinces sur lesquelles peuvent reposent des flacons, des boîtes de Pétri
L’incubateur de type armoire est compact et peut aussi être empilé pour optimiser l’utilisation de l’espace. L’agitateur orbital intégré peut accueillir plusieurs tailles de plateaux et de pinces sur lesquelles peuvent reposent des flacons, des boîtes de Pétri et des racks de tubes à essai. La capacité maximale est de 4 flacons de 1 litre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 19 mm
Vitesse de rotation 20 à 400 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° à 80 °C en 0,1° incréments
Capacité Flacons de 49 L
Type de produit Incubateur
Précision de la température ±0,25°C, ±0,1°C
Matériau Extérieur : Acier laminé à froid ; Intérieur : Acier inoxydable en miroir
Profondeur (impériale) 19,25 in
Profondeur (impériale) intérieure 14,75 in
Profondeur (métrique) 55 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37,5 cm
Hauteur (impériale) 22,25 in
Hauteur (métrique) 58 cm
Hauteur (métrique) intérieure Chambre : 38,1 cm
Largeur (impériale) 23 in
Largeur (métrique) 42,5 cm
Largeur (métrique) intérieure Chambre : 34,3 cm
Poids (impériale) 83 lb
Poids (métrique) 37,7 kg
Affichage Numérique
Modèle Armoire
Plage de durée 0 à 99 min