Learn More
Corning™ Agitateur à incubation LSE™
Code produit 16631372 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacons 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml
Flacons de 49 L
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK
Vitesse de rotation:
20 à 300 tr/min
20 à 400 tr/min
Poids (métrique):
37,7 kg
63,6 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Alimentation électrique Vitesse de rotation Poids (métrique) unitSize
16631372 Flacons 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK 20 à 300 tr/min 63,6 kg 1 pièce
15947971 Flacons de 49 L 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK 20 à 400 tr/min 37,7 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16631372 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6754
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incubateur de type armoire est compact et peut être empilé pour optimiser l’utilisation de l’espace. L’agitateur orbital intégré peut accueillir plusieurs tailles de plateaux et de pinces sur lesquelles peuvent reposent des flacons, des boîtes de Pétri
  • Uniformité de température exceptionnelle
  • Grande zone de visualisation pour la surveillance non perturbée des échantillons
  • Large plage de températures
  • Options d’étagères multiples
  • Mécanisme d’agitation avec contrôle de précision
  • Porte en verre grand format et lumière interne pour faciliter l’observation des échantillons
  • La convection mécanique offre un environnement de température sûr et stable et une récupération rapide de la température de la chambre après ouverture de la porte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 19 mm
Vitesse de rotation 20 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, prise UE et UK
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 80 °C
Capacité Flacons 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml
Type de produit Incubateur
Précision de la température ±0,2°C à 37°C
Matériau Extérieur : Acier laminé à froid ; Intérieur : Acier inoxydable en miroir
Profondeur (impériale) 21,4 in
Profondeur (impériale) intérieure 15,6 in
Profondeur (métrique) 54,4 cm
Profondeur (métrique) intérieure 39,6 cm
Hauteur (impériale) 25 in
Hauteur (métrique) 63,5 cm
Hauteur (métrique) intérieure Chambre : 40,6 cm
Largeur (impériale) 22,6 in
Largeur (métrique) 57,4 cm
Largeur (métrique) intérieure Chambre : 44,2 cm
Poids (impériale) 140 lb
Poids (métrique) 63,6 kg
Affichage Numérique
Modèle Armoire
Plage de durée 0 à 99 min