Learn More
IKA™ Vanne de régulation de pression LT 5.28
Code produit 17503626 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Gaine de régulation de la température de la cuve de réaction de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17503626 Gaine de régulation de la température de la cuve de réaction de laboratoire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17503626 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020100227
 Article restreint
En stock
La valve de régulation de la pression LT 5.28 est utilisée pour réguler la pression dans la gaine de régulation de la température de la cuve de réaction de laboratoire.
  • La valve de régulation de la pression LT 5.28 est utilisée pour réguler la pression dans la gaine de régulation de la température de la cuve de réaction de laboratoire une fois que les tuyaux de régulation de la température ont été déconnectés.
  • La vanne empêche la formation d’une surpression, qui pourrait résulter d’un changement de température du milieu dans la gaine de régulation de la température.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Gaine de régulation de la température de la cuve de réaction de laboratoire