Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant / réfrigéré ecocool™
Code produit 15499214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
de -20°C à +100°C
de -25°C à +150°C
Capacité (métrique):
5 L
6 l
Modèle:
ecocool™ 100
ecocool™ 150
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
15499214 de -20°C à +100°C 5 L ecocool™ 100 1 pièce
15419224 de -25°C à +150°C 6 l ecocool™ 150 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15499214 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur ECOCOOL 100R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4675.00€
    4451.00€ / 1 pièces
    Économisez 224.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’économiser jusqu’à 80 % par rapport aux unités à compresseur standard. Les bains à circulation chauffants / réfrigérés Grant Instruments™ ecocool™ sont fournis assemblés en kits prêts à l’emploi, avec les tuyaux, clips et connecteurs
  • Le mode Eco optimise le contrôle du refroidissement requis, ce qui permet un refroidissement rapide si nécessaire.
  • Véritable économie d’énergie par rapport aux unités concurrentes qui mettent simplement le compresseur en marche ou hors tension.
  • interface utilisateur intuitive ;
  • Dispositif de vidange à l’avant sans déversement.
  • Fabriqué en Grande-Bretagne selon les spécifications les plus strictes, expédition en 5 jours, 4 ans de garantie à la pointe de l’industrie.
  • Design moderne, élégant et attrayant
  • Le thermostat et le refroidisseur fonctionnent en harmonie : aucun des deux ne fonctionne seul, ce qui élimine tout risque de surchauffe ou de congélation.
  • Commutateur avant unique pour une praticité maximale pour l’utilisateur.
  • Sans fentes latérales : positionnées pour être adaptées à l’utilisateur, pas à l’appareil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Puissance de refroidissement 250W à 20°C, 230W à 10°C, 185W à 0°C, 115W à -10°C, 40W à -10°C
Gamme de températures de -20°C à +100°C
Affichage LED à 4 chiffres
Modèle ecocool™ 100
Préréglages de la température 3
Stabilité de la température 0,05°C
Garantie 4 ans
Largeur (métrique) 245 mm
Largeur (métrique) intérieure 154 mm
Hauteur (métrique) 640 mm
Profondeur (métrique) intérieure 118 mm
Poids à l’expédition (métrique) 29 kg
Tension 120/230 V
Fréquence 50/60 Hz