Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant / réfrigéré ecocool™
Permet d’économiser jusqu’à 80 % par rapport aux unités à compresseur standard. Les bains à circulation chauffants / réfrigérés Grant Instruments™ ecocool™ sont fournis assemblés en kits prêts à l’emploi, avec les tuyaux, clips et connecteurs standard.
Marque: Grant Instruments™ ECOCOOL_100R
Description
- Le mode Eco optimise le contrôle du refroidissement requis, ce qui permet un refroidissement rapide si nécessaire.
- Véritable économie d’énergie par rapport aux unités concurrentes qui mettent simplement le compresseur en marche ou hors tension.
- interface utilisateur intuitive ;
- Dispositif de vidange à l’avant sans déversement.
- Fabriqué en Grande-Bretagne selon les spécifications les plus strictes, expédition en 5 jours, 4 ans de garantie à la pointe de l’industrie.
- Design moderne, élégant et attrayant
- Le thermostat et le refroidisseur fonctionnent en harmonie : aucun des deux ne fonctionne seul, ce qui élimine tout risque de surchauffe ou de congélation.
- Commutateur avant unique pour une praticité maximale pour l’utilisateur.
- Sans fentes latérales : positionnées pour être adaptées à l’utilisateur, pas à l’appareil.
Spécification
| 5 L | |
| -20°C to +100°C | |
| ecocool™ 100 | |
| 0.05°C | |
| 245 mm | |
| 640 mm | |
| 29 kg | |
| 50/60 Hz |
| 250W à 20°C, 230W à 10°C, 185W à 0°C, 115W à -10°C, 40W à -10°C | |
| 4 digit LED | |
| 3 | |
| 4 Years | |
| 154 mm | |
| 118 mm | |
| 120/230 V |