Learn More
LTURM34, MedChemExpress
Code produit 16489956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489956 50 mg
16473488 10 mg
16426217 5 mg
16404666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16489956 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101667
MedChemExpress LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.
LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.
Spécification
Nom chimique ou matériau LTURM34
CAS 1879887-96-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H18N2O3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 65 mg/mL (156.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(C3=CC=CC4=C3SC5=C4C=CC=C5)=C2OC(N6CCOCC6)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 414.48
Poids de la formule 414.48
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease