Learn More
Lubiprostone, MedChemExpress
Code produit 16471038
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471038 5 mg
16452259 1 mg
16434447 50 mg
16418578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16471038 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0679
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.
Lubiprostone(SPI-0211
Spécification
Nom chimique ou matériau Lubiprostone
Forme physique Solid
CAS 136790-76-6
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H32F2O5
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme RU-0211 SPI-0211
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 390.46
Poids de la formule 390.46
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research