Learn More
Lubiprostone, TRC
Code produit 30137031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137031 50 mg 50mg
30137680 1 mg 1mg
30007910 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137031 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL47350050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136790-76-6
Formule moléculaire C20 H32 F2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 390.46
Synonyme (11α)-16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-Prostan-1-oic acid, Lubiprostone, Ru 0211
Nom IUPAC 7-[(1R,2R,3R)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctyl)-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]acide heptanoïque
SMILES CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lubiprostone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H32F2O5/c1-2-3-12-20(21,22)18(25)11-10-15-14(16(23)13-17(15)24)8-6-4-5-7-9-19(26)27/h14-15,17,24H,2-13H2,1H3,(H,26,27)/t14-,15-,17-/m1/s1
Poids de la formule 390.2218