Learn More
Bibliothèque spectrale FT-IR Lubricants and Oils
Code produit 18823298 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bibliothèque spectrale FT-IR Lubricants and Oils
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
18823298 Bibliothèque spectrale FT-IR Lubricants and Oils 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18823298 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 834016000
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Contient des spectres représentant une collection internationale de lubrifiants et d’huiles.
La bibliothèque spectrale FT-IR Lubricants and Oils Thermo Scientific™ comprend des spectres qui représentent une collection internationale de lubrifiants et d’huiles.
Cette bibliothèque constitue une collection internationale de 1 576 spectres d’huiles de moteur, d’huiles isolantes d’électricité, d’huiles pour machines, d’huiles pour turbines, d’huiles pour compresseurs, d’huiles hydrauliques, d’huiles anticorrosion, d’huiles pour cylindre à vapeur, d’huiles de coupe de métaux, d’huiles minérales, d’huiles synthétiques, d’huiles d’origine biologique, d’huiles de silicone, de carburants, de graisses et de solvants.
  • Elle contient une bibliothèque de transmission de plus de 1 000 spectres collectés par cellule liquide de Kbr
  • Elle contient des bibliothèques ATR de plus de 500 spectres en formats ATR corrigés et non corrigés
  • Format des données : Haute résolution
Contenu : le manuel d’utilisation qui fournit une vue d’ensemble de l’analyse de lubrifiants, une description des techniques d’échantillonnage utilisées, une liste des additifs d’huiles les plus courants et un tableau des composés types utilisés dans les huiles synthétiques et les additifs, et leurs bandes d’absorption FT-IR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bibliothèque spectrale FT-IR Lubricants and Oils
À utiliser avec (application) FT-IR