Learn More
Lubrol, MP Biomedicals
Code produit 11465252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465252 250 g 250g
11455252 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465252 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219529983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    211.05€ / 250g
    Économisez 10.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 8047-15-2
Formule moléculaire HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Synonyme Polyethylene glycolmonocetyl ether
Spécification
Nom chimique ou matériau Lubrol
Couleur Blanc
Note relative au nom Biologie moléculaire
Forme physique Solide cireux
Quantité 250 g