Learn More
Lucanthone, MedChemExpress
Code produit 16452369
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Conditionnement:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16452369 1 mg -
16470616 20 mg 20mg
16431148 5 mg -
16418738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16452369 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2098
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Spécification
Nom chimique ou matériau Lucanthone
CAS 479-50-5
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N2OS
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (73.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(C)=CC=C2NCCN(CC)CC
Poids moléculaire (g/mol) 340.48
Poids de la formule 340.48
Pourcentage de pureté 99.71%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death