Learn More
Jaune de Lucifer CH, sel de dilithium, ≥99 %, >>95 %, MP Biomedicals
Code produit 11477532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477532 25 mg 25mg
11487532 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215526725
Identifiants chimiques
CAS 67769-47-5
Formule moléculaire C13H9Li2N5O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 457.241
Clé InChI RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
CID PubChem 124220108
ChEBI CHEBI:52106
Nom IUPAC dilithium;6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5,8-disulfonate
SMILES [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lucifer yellow CH, Dilithium salt
Note relative au nom For HPLC analysis
Plage de pourcentage du dosage >95%
Poids de la formule 457.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Couleur Orange à jaune
Quantité 25 mg
Forme physique Poudre