Learn More
Abcam Kit de substrat pour test de rapporteur de luciférase - Firefly
Code produit 32113921 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32113921 100 unités 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32113921 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab228530100Unit
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Mesurer le LUCI dans des extraits cellulaires/tissulaires, des milieux de culture cellulaire, des échantillons cellulaires avec le kit de substrat de test rapporteur de luciférase AB228530. Cité dans 17 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer le LUCI dans des extraits cellulaires/tissulaires, des milieux de culture cellulaire, des échantillons cellulaires avec le kit de substrat de test rapporteur de luciférase AB228530. Cité dans 17 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 unités