Learn More
KD Scientific™ Seringue Luer-Lock
Code produit 18870786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion unitSize
18870786 Luer-Lock 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18870786 Fournisseur KD Scientific™ Code fournisseur 780865
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propose des seringues de qualité standard luer-lock connexion au bout dans plusieurs formats
  • Clair et facile à lire
  • Graduations pour la précision
  • Dessin lisse
  • Butée de sécurité pour empêcher la séparation du piston
  • Polypropylène-Luer Lock
  • Luer Slip en polyéthylène/polypropylène
  • Testé stérile et apyrogène
  • Enregistré auprès de la FDA, marqué CE et certifié ISO 9001, sauf le format 50 ml qui est uniquement certifié ISO 9001.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Plastic (Plastique)
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Sans latex Oui
Jetable Usage limité
Volume (métrique) 50 mL
À utiliser avec (équipement) KD Scientific Pompes à seringue
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui
Stérilité Stérile