Learn More
B Braun™ Seringues Luer à tuberculine
Description
- Résidu de silicone minimal
- Butée positive du piston
- 5 ml
- Poids : 1,0kg
Spécification
Spécification
| Matériau | Caoutchouc polyisoprène (pointe), Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston) |
| Comprend | Piston |
| Type de produit | Seringue à tuberculine |
| Quantité | 100 / boîte |
| Conditionnement | 100/paquet |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Stérilité | Stérile |