Learn More
Thermo Scientific™ Seringues manuelles étanches aux gaz à embout Luer pour systèmes GC
Code produit 13446856 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 ml
Calibre d’aiguille:
23s G
26s G
26 G
Calibre 23s
Longueur (métrique):
57 mm
57 mm
80 mm
85 mm
À utiliser avec (équipement):
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
TriPlus RSH, TriPlus Échantillonneurs automatiques 100LS
Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) unitSize
13446856 10 μl 26s G 85 mm Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce
10371195 5 μl 26 G 80 mm - 1 pièce
12886026 5 μl Calibre 23s 57 mm TriPlus RSH, TriPlus Échantillonneurs automatiques 100LS 1 pièce
15274593 1000 μl - - Systèmes de chromatographie en phase gazeuse 1 pièce
13416856 10 μl 23s G 85 mm Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce
15214603 10 ml - - Systèmes de chromatographie en phase gazeuse 1 pièce
13426856 10 μl Calibre 23s 85 mm Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce
12806036 10 μl 23s G 57 mm Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13446856 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D0281
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles.
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles dans votre système GC. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles. Fabriquées en matériaux de qualité, elles sont conçues pour des in
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille 26s G
Longueur (métrique) 85 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 85 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Type de connexion Fixe