Learn More
Thermo Scientific™ Seringues manuelles étanches aux gaz à embout Luer pour systèmes GC
Product Code. 15214603 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 ml
À utiliser avec (équipement):
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
TriPlus RSH, TriPlus Échantillonneurs automatiques 100LS
Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Unit Size:
1 pièce
Calibre d’aiguille:
23s G
26s G
26 G
Calibre 23s
Longueur (métrique):
57 mm
57 mm
80 mm
85 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) À utiliser avec (équipement) Unit Size Calibre d’aiguille Longueur (métrique)
15214603 10 ml Systèmes de chromatographie en phase gazeuse 1 pièce - -
10371195 5 μl - 1 pièce 26 G 80 mm
12886026 5 μl TriPlus RSH, TriPlus Échantillonneurs automatiques 100LS 1 pièce Calibre 23s 57 mm
15274593 1000 μl Systèmes de chromatographie en phase gazeuse 1 pièce - -
13416856 10 μl Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce 23s G 85 mm
13446856 10 μl Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce 26s G 85 mm
13426856 10 μl Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce Calibre 23s 85 mm
12806036 10 μl Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce 23s G 57 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15214603 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365N7820
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles.
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles dans votre système GC. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles. Fabriquées en matériaux de qualité, elles sont conçues pour des in
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, embout Luer
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie en phase gazeuse