Learn More
Lufenuron, TRC
Code produit 30467010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467010 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL47375010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lufenuron
CAS 103055-07-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Quantité 10 g
Synonyme Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, Benzamide, N-[[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, (RS)-1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, CGA 184699, Cigna, Fluphenacur, Fuoro, Lufenuron, Match, Match (pesticide), Match 5EC, Program
Formule InChI InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
Nom IUPAC N-[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phényl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 511.15
Poids de la formule 509.9784
Pourcentage de pureté >95