Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Colorant d’iode de Lugol
Code produit 12801823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12801823 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12801823 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.7052
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour une coloration de Gram pratique afin d’identifier facilement les organismes gram-positifs ou gram-négatifs. Le colorant d’iode de Lugol Pro-Lab Diagnostics™ est un colorant microbiologique prêt à l’emploi fabriqué selon les normes les plus élevées, conformément à l’ensemble des exigences réglementaires en vigueur, et marqué CE.
Les colorants Pro-Lab Diagnostics™ sont fabriqués dans des laboratoires dédiés conformément aux normes les plus strictes à l’aide de matières premières de la meilleure qualité. Des techniques de contrôle de qualité et de filtrage strictes sont employées avant la mise sur le marché pour s’assurer que tous les colorants offrent d’excellentes caractéristiques de performance.
  • Colorants prêts à l’emploi dans des formats pratiques et économiques
  • Appliquer après coloration avec du cristal violet, mais avant l’éthanol
  • Colorez le peptidoglycane des organismes gram-positifs
Spécification
Type de solution Réactif
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité (CE) n° 1907/2006, annexe II, (UE) n° 453/2010, marquage CE
Format Liquide
À utiliser avec (application) Méthode de coloration de Gram pour la différenciation initiale des bactéries gram-négatives ou positives
Couleur Marron foncé
Composition Éthanol 2,5 – < 5 %, iodure de potassium 1 – < 2,5 %, iode 0,5 – < 1 %, méthanol 0,25 –  < 0,5%
Conditions de stockage Stockez dans un endroit frais et bien ventilé
Type de coloration Coloration de Gram
Type de produit L'iode de Lugol