Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Coloration à l’iode de Lugol, concentrée
Description
Les colorants Pro-Lab Diagnostics™ sont fabriqués dans des laboratoires dédiés conformément aux normes les plus strictes à l’aide de matières premières de la meilleure qualité. Des techniques de contrôle de qualité et de filtrage strictes sont employées avant la mise sur le marché pour s’assurer que tous les colorants offrent d’excellentes caractéristiques de performance.
- Concentré 10X - 100 ml est dilué dans 1 L de colorant prêt à l’emploi
- Appliquer après coloration avec du cristal violet, mais avant l’ajout d’éthanol
- Colore le peptidoglycane des organismes gram-positifs
Spécification
Spécification
| Type de solution | Concentré |
| Type | Iode de Lugol |
| Quantité | 100 ml |
| Certifications/Conformité | Marquage CE (98/78/CE) |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Méthode de coloration de Gram pour la différenciation initiale des bactéries gram-négatives ou positives |
| Couleur | Marron foncé |
| Composition | Éthanol 25 – <50 %, iodure de potassium 10 – <25 %, iode 5 – <10 %, méthanol 2,5 – <5 % |
| Conditions de stockage | Conserver à une température n’excédant pas 20°C |
| Type de coloration | Gramme |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lugols Iodine Concentrate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P364-Et les laver avant réutilisation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, potassium iodide, iodine, methanol