Learn More
Berthold Technologies Luminomètre à tubes Lumat LB 9510
Code produit 31777295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Gène rapporteur
Haute sensibilité
Immunoessai
Étalon
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
31777295 Étalon
31777289 Gène rapporteur
31777331 Haute sensibilité
31777419 Immunoessai
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31777295 Supplier Berthold Technologies Supplier No. 7145010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Luminomètre à tubes conçu pour soutenir les technologies de luminescence de base pour des applications de recherche.
  • Le comptage véritablement de photons simples combiné à un tube photomultiplicateur à faible bruit pour jusqu’à 6 décennies de plage dynamique linéaire
  • Excellente sensibilité à la luminescence : <1 luciférase zmol luciole et <1 AMOL ATP/tube (modèle à haute sensibilité) peuvent être détectés de manière fiable
  • Peut être équipé de jusqu’à 2 JET injecteurs à volumes variables et à une vitesse d’injection ultra-rapide, éliminant ainsi le délai entre l’injection et la mesure
  • JET Les injecteurs utilisent Teflon des soufflets pour des injections précises et rapides, assurant un mélange efficace, une compatibilité cellulaire et une longévité extrême
  • Logiciel LightCompass™ pour la création flexible de protocoles de mesure, l’ajustement des courbes, l’analyse qualitative et la conformité au FDA 21 CFR Part 11
Specifications
Type Luminomètre
Type d’affichage Pas d’affichage
Type de connexion USB
Détecteur Tube photomultiplicateur à faible bruit en mode comptage à photon simple
Méthode de détection Luminescence
Limites de détection <5 amol ATP
Type d’injection JET Injecteurs
Couleur Gris clair
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
Tension 110/240 V
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Tubes
Hauteur (métrique) 220 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Profondeur (métrique) 280 mm
Poids (métrique) 4 kg
Comprend Luminomètre, bloc d’alimentation, ensemble d’accessoires, manuel d’utilisation, logiciel de base LightCompass™
Configuration système PC avec Windows 10 ou plus récent
Conditions de stockage °0 C à 40 °C
Certifications/Conformité CE, NRTL
Modèle Étalon