Learn More
Luméfantrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15791759 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15791759 25 g 25g
15781759 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15791759 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461110250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82186-77-4
Formule moléculaire C30H32Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 528.94
Numéro MDL MFCD05662268
Clé InChI DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
Nom IUPAC 2-(dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophényl)méthylidène]-9H-fluoren-4-yl]éthan-1-ol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Lumefantrine
Point de fusion 136.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 528.94