Learn More
Hoefer Chimi en champ proche LumiBlot Imager
Code produit 32180972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Caméra:
CMOS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Caméra Conditionnement
32180972 CMOS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32180972 Fournisseur Hoefer Code fournisseur LumiBlot
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36900.37€
    31464.50€ / 1 pièces
    Économisez 5435.87€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Combine la détection de chimiluminescence ultra-sensible avec une technologie avancée de champ proche
  • Ultra sensible : 100 fois plus sensible que les imageurs CCD classiques
  • Rapide et efficace : Capturez la plupart des échantillons en seulement 0,2 à 1 seconde.
  • Large plage dynamique : Détecter simultanément des signaux forts et faibles avec une précision exceptionnelle
  • Fonctionnement intelligent et flexible : contrôle via des moniteurs, ordinateurs portables, tablettes ou téléphones ; Mises à jour logicielles OTA en ligne
  • Spécifications :
    • Taille des pixels : 96 x 96 m
    • Taille de la puce : 170 cm
    • Plage dynamique : 6 OD
    • Pleine capacité : ≥6000000 e-
    • Temps d’imagerie : Imagerie rapide en moins d’une seconde.
    • Options de contrôle : ordinateur portable, tablette, smartphone ou écran externe
    • Chambre d’échantillonnage : entrée et sortie électriques automatiques pour atteindre des standards idéaux de chambre noire
    • Mises à jour OTA : Mises à jour logicielles en ligne pour les dernières fonctionnalités
    • Surface d’imagerie : 148 x 115 mm
    • Dimensions : 240 x 240 x 70 mm
  • Applications :
    • Western Blotting : imagerie chimioluminescente et analyse quantitative
    • Bulottage par points : imagerie chimique et analyse quantitative sans électrophorèse
    • Blottage des acides nucléiques : Southern blot et northern blot
Spécification
Type Systèmes d’imagerie
Caméra CMOS
Taille en pixels 96 x 96 m
Dimensions 240 x 240 x 70 mm
Tension 100/240 V