Learn More
Lumicitabine, MedChemExpress
Code produit 16491637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491637 50 mg
16491319 1 mg
16468177 5 mg
16456056 100 mg
16425468 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491637 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12983A
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
MedChemExpress Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lumicitabine
CAS 1445385-02-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H25ClFN3O6
Quantité 50 mg
Synonyme ALS-008176 ALS-8176
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.24 mM)
SMILES ClC[C@@]1(COC(C(C)C)=O)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Poids moléculaire (g/mol) 433.86
Poids de la formule 433.86
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus