Learn More
Merck Substrat HRP ELISA Luminata Crescendo
Code produit 12561209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
200 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12561209 100 mL 100mL
11357630 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12561209 Fournisseur Merck Code fournisseur ELLUR0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    318.00€ / 100mL
    Économisez 33.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisé lors de l’immunotransfert comme substrat chimiluminescent
  • Méthodes de détection : chimiluminescence
  • Principales applications : ELISA
  • Chimiluminescent : réactifs de détection HRP
  • Pour l’immunotransfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C