Learn More
Merck Immobilon Substrats de chimiluminescence HRP de l'Ouest
Code produit 12634645 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Type de produit:
Substrat HRP
Sensibilité:
∼1 à 3 pg
∼400 fg
∼6 pages
Conditionnement:
1 pièce
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Sensibilité unitSize
12634645 500 mL Substrat HRP ∼400 fg 1 pièce
11790644 500 mL Substrat HRP ∼1 à 3 pg 1 pièce
11770644 500 mL Substrat HRP ∼6 pages 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12634645 Fournisseur Merck Code fournisseur WBLUF0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.72€
    568.00€ / 1 pièces
    Économisez 68.72€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réactifs chimiluminescents prémélangés et prêts à l’emploi pour la détection des transferts Western à base de HRP
La peroxydase de raifort (HRP) catalyse l’oxydation du luminol en présence de peroxyde, libérant des photons (chimiluminescence) qui sont capturés sur des films radiographiques ou par des caméras CCD. La plupart des substrats HRP souffrent d'une dégradation rapide du signal et d'une courte durée de conservation, mais Luminata Les substrats sont formulés différemment afin d'inclure des réactifs stabilisants.
  • Résultats cohérents avec moins d’erreurs de pipetage
Les stabilisateurs ajoutés à Luminata substrats :
  • Empêchent l’oxydation spontanée du luminol par le peroxyde en l’absence de HRP
  • Améliorer la stabilité du luminol et du peroxyde, en veillant à ce que Luminata Les substrats sont stables pendant un an sous leur forme prémélangée
  • Stabilisent, renforcent et prolongent le signal de chimiluminescence une fois que la HRP commence à catalyser l’oxydation
Trois sensibilités différentes pour une gamme de besoins de détection :
  • ImmobilonRéactif prémélangé Classico pour les besoins de détection quotidiens
  • ImmobilonRéactif prémélangé Crescendo pour la détection dans la gamme des picogrammes
  • ImmobilonRéactif prémélangé Forte pour la détection dans la gamme des femtogrammes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat HRP
À utiliser avec (application) Transfert en points/rainures
Quantité 500 mL
Sensibilité ∼400 fg
Contenu et stockage 18°C à 24°C