Learn More
Berthold Technologies Tube à essai à luminescence LB 9517
Code produit 31777294
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Luminomètre portable Junior LB 9509
Luminomètre à tubes Lumat LB 9510
Luminomètre à tubes Sirius 2 LB 9526
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31777294 Luminomètre à tubes Lumat LB 9510
31777291 Luminomètre portable Junior LB 9509
31777333 Luminomètre à tubes Sirius 2 LB 9526
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777294 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 5565801
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Tubes à essai de haute précision pour le contrôle qualité de routine et la vérification des performances des luminomètres à lampes.
  • Offre le moyen le plus simple, rapide et fiable de vérifier périodiquement les performances du luminomètre à lampes
  • Émission lumineuse générée par des LED vertes stabilisées en température pour une sortie constante
  • Les diffuseurs intégrés simulent les propriétés d’émission lumineuse des échantillons réels
Spécification
Type Tube à essai
Source lumineuse LED (Voyant LED)
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Contrôle de qualité des luminomètres à lampes
Tension 6 V
À utiliser avec (équipement) Luminomètre à tubes Lumat LB 9510
Comprend Étui de transport, support de recharge, chargeur, tube à essai
Certifications/Conformité CE