Learn More
Invitrogen™ Luminex 200™ Performance Verification Kit
Code produit 15950783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 utilisations
Conditionnement:
25 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15950783 25 utilisations 25 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15950783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LX2RPVERK25
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de vérification des performances Luminex 200 est destiné au système Luminex 200 et contient des contrôles xMAP utilisés pour vérifier l’étalonnage des canaux de classification MagPlex et MicroPlex et du canal rapporteur.
Les contrôles fluidiques sont inclus pour la détection précoce, ainsi qu’un CD spécifique au lot pour l’importation des valeurs cibles. Le kit est conçu pour être utilisé avec la plaque de maintenance automatisée (AMP). Les barrettes pour l’AMP sont fournies avec chaque kit. Chaque kit fournit 25 vérifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de vérification des performances
Gamme de produits Luminex
Quantité 25 utilisations
Contenu et stockage • Barrettes à 28 puits
• CD de kit de vérification des performances L x 100/200
• Microsphères de contrôle de classification Luminex
• Microsphères de contrôle de classification MagPlex
• Microsphères de contrôle de rapporteur Luminex
• Microsphères fluidiques 1 xMAP
• Microsphères fluidiques 2 xMAP
Conserver (entre 2° et 8°C)
Conditions d’expédition Glace humide