Learn More
Luminol, Serva Electrophoresis™
Code produit 11761408
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11761408 5 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761408 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 2808502
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
CAS 521-31-3
Formule moléculaire C8H7N3O2
Quantité 5 g
Synonyme luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 3-aminophthalylhydrazide, unii-5exp385q4f, ccris 5962
Clé InChI HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
CID PubChem 10638
compliance-icons
Identifiant produit
  • Luminol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .