Learn More
Luminol, TRC
Code produit 30469193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30469193 10 g 10g
30475599 1 g 1g
30481435 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30469193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL47445010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 521-31-3
Formule moléculaire C8 H7 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Synonyme 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 3-Aminophthalhydrazide, 3-Aminophthalic acid hydrazide, 3-Aminophthalic hydrazide, 5-Amino-1,4-dihydroxyphthalazine, Diogenes reagent, Luminol, NSC 5064
Nom IUPAC 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau Luminol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Poids de la formule 177.0538