Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Luminoskan™ Ascent Microplaque Luminoskan Luminometer
Code produit 12413458 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
1er kit distributeur pour Luminoskan
No. of Dispensers:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit No. of Dispensers Conditionnement
12413458 1er kit distributeur pour Luminoskan 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12413458 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2805621
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Exécutez un grand nombre d’applications de recherche luminométrique grâce à cet instrument compact et robuste, certifié DLR-Ready.
Exécutez un grand nombre d’applications de recherche luminométrique grâce au luminomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Luminoskan™ Ascent, instrument compact et robuste qui offre des formats de plaques polyvalents, une vitesse de lecture rapide, jusqu’à trois distributeurs et une lecture dessus / dessous des plaques. Cet instrument a réussi la validation DLReady™ de Promega Corporation™ et est certifié DLReady. Le luminomètre pour microplaques Luminoskan Ascent est validé pour les dosages de la luciférase Thermo Scientific™ Pierce™.
Vitesse de lecture rapide :
  • Lit une plaque de 96 puits en seulement 15 secondes
  • Essentiel pour les applications cinétiques, telles que les dosages de cinétique enzymatique et de phagocytose
Distributeurs intégrés pour un suivi précis des réactions de cinétique :
  • Équipé d’un maximum de trois distributeurs de réactifs pour les tests cinétiques rapides, tels que les dosages ATP
  • Prend en charge la distribution et la lecture de manière simultanée, permettant ainsi la surveillance des mesures cinétiques rapides dès le début de la réaction
  • Offre un volume mort très faible et une capacité de backflush pour conserver les réactifs onéreux
Haute sensibilité :
  • Certifié DLReady pour une excellente sensibilité
  • L’éclairage direct sans fibre optique permet une collecte de lumière maximale
  • Vaste plage dynamique haute sensibilité et diaphonie faible pour des résultats exacts et précis dans les dosages luminométriques
Spécialement conçu pour l’automatisation :
  • Lit des plaques allant jusqu’à 384 puits pour un meilleur débit des tests
  • S’intègre facilement aux systèmes automatisés
Comprend :
Logiciel PC
Recommandé dans les cas suivants :
  • Analyses de gènes rapporteurs
  • Immunodosages à substrats luminescents
  • Tests de prolifération et de cytotoxicité cellulaire
  • Dosages du Ca2+ intracellulaire
  • Dosages ATP
  • Dosages de phagocytose
  • Dosages d’oxygène réactif
  • dosages microbiologiques
  • Dosages enzymatiques
  • Dosages BRET
  • ADmEtox
Garantie
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit 1er kit distributeur pour Luminoskan
Compatibilité Automate
Type de plaques Plaque à 384 puits
Gamme de produits Luminoskan
Type de logiciel Logiciel PC
No. of Dispensers 1