Learn More
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer
Code produit 15883537 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
P x L x H : 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 po)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15883537 P x L x H : 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15883537 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5300330
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Très utile pour un grand nombre d’applications de recherche luminométrique, le luminomètre pour microplaques Thermo Scientific Luminoskan est un instrument compact et robuste qui offre des formats de plaques polyvalents, des vitesses de lecture rapides, et jusqu’à trois distributeurs.
Cet instrument a obtenu la validation de Promega Corporation pour être certifié comme logiciel SkanIt rapide et facile à apprendre. En plus de fonctions d’exportation, il permet d’analyser facilement les données (avec tout un ensemble de calculs intégrés, comme la soustraction du blanc, la création de courbes standard, la classification, le contrôle qualité, les analyses cinétiques). Chaque utilisateur peut installer le logiciel SkanIt sur son propre ordinateur pour paramétrer les dosages et analyser les données.
Comprend :
logiciel SkanIt pour PC. Filtres disponibles sur demande.
Applications :
Dosages de gènes rapporteurs, immunoessais avec des substrats luminescents, prolifération cellulaire et dosages de cytotoxicité, dosages intracellulaires de Ca2+, dosages ATP, dosages de phagocytose, dosages d’oxygène réactif, dosages microbiologiques, dosages enzymatiques, dosages BRET, ADMEtox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Automate
Type de détecteur Tube photomultiplicateur (PMT)
Dimensions (L x l x H) 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 po.)
Température de l’incubateur Température ambiante +3°C jusqu’à 45°C
Interface Logiciel PC (logiciel Thermo Scientific SkanIt)
Vitesse de mesure 18 s pour plaque à 96 puits
Technologie de mesure Luminescence
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits
Gamme de produits Luminoskan
Reading Options Haut et bas
Échelle de lecture Jusqu’à environ 5 000 unités de lumière relative (RLU)
Agitation Orbital
Software Type Logiciel SkanIt
Sélection de la longueur d’onde Filtres
Consommation électrique 200 VA max.