Learn More
Hach™ Tests de cuve aux bactéries luminescentes LUMIStox
Description
Les tests de cuve Hach sont officiellement approuvés pour les limites de consentement requises par la loi et fournissent l’assurance que les résultats analytiques sont toujours corrects. Le photomètre identifie le test de cuve à partir de son code-barres (IBR+) et calcule le résultat immédiatement. Les cuves assurent précision et sécurité grâce au Dosicap Zip qui élimine le contact avec la solution.
- Solution pré-dosée prête à l’emploi sans étapes de rinçage nécessaires
- Valeurs des mesure précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système fermé
- Dosage pratique et sans erreur
- Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
Spécification
Spécification
| Analytes | Bactéries luminescentes |
| Certifications/Conformité | EN ISO 11348-2 pièce 2 |
| Format | Tubes pré-dosés |
| À utiliser avec (application) | Test de qualité de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre, y compris LUMIStox 300 |
| Comprend | Boîte entièrement équipée avec 10 tubes |
| Nbre de tests | 200 déterminations |
| Méthode de test | Toxicité |
| Type | Test aux bactéries luminescentes LUMISTOX |